Learn More
N-Metil-2-[1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-il]bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10567674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10567674 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10567674 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62146DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine
CAS 898598-62-4
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C13H14F3N3
Número MDL MFCD09817515
Cantidad 1 g
Sinónimo n-methyl-2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzylamine, methyl 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methanamine, n-methyl-1-2-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl phenyl methanamine, n-methyl-1-2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine,n-methyl-2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
Clave InChI OTPQTKMWNNGSEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC=CC=C1C2=CC(=NN2C)C(F)(F)F
Nombre IUPAC N-metil-1-[2-[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]fenil]metanamina
Peso molecular (g/mol) 269.271
PubChem CID 24229664
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.27
Porcentaje de pureza 97%