Learn More
N-metil-1H-indol-5-etanosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-1H-indole-5-ethanesulfonamide |
| CAS | 98623-50-8 |
| Fórmula molecular | C11 H14 N2 O2 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-Methyl-1H-indole-5-ethanesulfonamide, 2-(1H-Indol-5-yl)-N-methylethanesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2O2S/c1-12-16(14,15)7-5-9-2-3-11-10(8-9)4-6-13-11/h2-4,6,8,12-13H,5,7H2,1H3 |
| SMILES | CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(1H-indol-5-il)-N-metiletanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 238.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0776 |