Learn More
N-metil-1H-indol-5-etanosulfonamida (2-(1H-indol-5-il)-N-metiletanosulfonamida), Mikromol™
Código de producto. 30049460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049460 100 mg 100 miligramos
30051618 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049460 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0299.10
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-metil-1H-indol-5-etanosulfonamida (2-(1H-indol-5-il)-N-metiletanosulfonamida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-1H-indole-5-ethanesulfonamide
CAS 98623-50-8
Nombres de analitos o componentes N-Methyl-1H-indole-5-ethanesulfonamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H14 N2 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-Methyl-1H-indole-5-ethanesulfonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O2S/c1-12-16(14,15)7-5-9-2-3-11-10(8-9)4-6-13-11/h2-4,6,8,12-13H,5,7H2,1H3
SMILES CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]ccc2c1
Nombre IUPAC 2-(1H-indol-5-il)-N-metiletanosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 238.31
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0776 g/mol