Learn More
N-Metil-1H-imidazol-1-carboxamida (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-1H-imidazole-1-carboxamide |
| CAS | 72002-25-6 |
| Fórmula molecular | C5H7N3O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-Imidazole-1-carboxamide','N-methyl- (9CI','ACI), N-Methyl-1H-imidazole-1-carboxamide (ACI), N-Methyl-1-imidazolecarboxamide, N-Methylcarbamoylimidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3O/c1-6-5(9)8-3-2-7-4-8/h2-4H,1H3,(H,6,9) |
| SMILES | CNC(=O)n1ccnc1 |
| Nombre IUPAC | N-metilimidazol-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 125.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0589 |