Learn More
N-Metil-[1-(tien-2-ilmetil)piperid-4-il]metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11396855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11396855 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10125733 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10498423 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11396855 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66746DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 930111-07-2
Fórmula molecular C12H20N2S
Peso molecular (g/mol) 224.37
Número MDL MFCD09879955
Clave InChI JXFQDIBOGWDEEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylamino methyl-1-thien-2-ylmethyl piperidine, n-methyl-1-thien-2-ylmethyl piperid-4-yl methylamine, methyl 1-thiophen-2-ylmethyl piperidin-4-yl methyl amine, methyl 1-2-thienylmethyl 4-piperidyl methyl amine, n-methyl-1-1-thiophen-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanamine, n-methyl-1-thiophen-2-ylmethyl piperid-4-yl methylamine, n-methyl-1-1-thiophen-2-yl methyl piperidin-4-yl methanamine
PubChem CID 24229738
SMILES CNCC1CCN(CC2=CC=CS2)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-[1-(thien-2-ylmethyl)piperid-4-yl]methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC N-metil-1-[1-(tiofen-2-ilmetil)piperidin-4-il]metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.37
Porcentaje de pureza 97%