Learn More
N-Metil-1-propanamina, TRC
Código de producto. 30468344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30468344 10 g 10 g
30482850 25 g 25 g
30483486 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30468344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32630510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-35-0
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.14
Sinónimo Methylpropylamine, N-Methyl-1-propanamine, N-Methyl-1-propylamine, N-Methyl-n-propylamine, N-Methylpropan-1-ylamine, N-Methylpropanamine, N-Methylpropylamine, NSC 165652, Propylmethylamine, n-Propylmethylamine
Nombre IUPAC N-metilpropan-1-amina
SMILES CCCNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-1-propanamine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11N/c1-3-4-5-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.0891