Learn More
N-metil-[(1-fenil-1H-imidazol-2-il)metil]amina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10716925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10716925 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10587484 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10295804 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10716925 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC75946CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 1034566-07-8
Fórmula molecular C11H13N3
Peso molecular (g/mol) 187.25
Clave InChI IZYNHWOVGJNYQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 1-phenylimidazol-2-yl methyl amine, n-methyl-1-phenyl-1h-imidazol-2-yl methyl amine, n-methyl-1-1-phenyl-1h-imidazol-2-yl methanamine
PubChem CID 45594302
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-[(1-phenyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]amine
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.24
Porcentaje de pureza 97%