Learn More
Clorhidrato de N-metil-1-naftalenmetilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482120 10 g 10 g
11472120 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482120 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28719.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 65473-13-4 | C12H14ClN | 207.701 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65473-13-4
Fórmula molecular C12H14ClN
Peso molecular (g/mol) 207.701
Número MDL MFCD00012555
Clave InChI BVJVHPKFDIYQOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride, n-methyl-1-naphthalen-1-yl methanamine hydrochloride, n-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride, n-methyl-n-naphthylmethylamine hydrochloride, unii-z8vrt9b309, methyl naphthalen-1-ylmethyl amine hydrochloride, n-methyl-1-naphthalenemethanamine hydrochloride, n-methyl-c-naphthalen-1-yl methanamine hydrochloride, 1-naphthalenemethanamine, n-methyl-, hydrochloride 1:1, 1-methylaminomethyl naphthalene hydrochloride
PubChem CID 16211748
Nombre IUPAC N-metil-1-naftalen-1-ilmetanamina; clorhidrato
SMILES CNCC1=CC=CC2=CC=CC=C21.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride
Punto de fusión 190°C to 193°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.7
Porcentaje de pureza 98%