Learn More
N-metil-1-(metiltio)-2-nitroetenamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (EZ)-N-Methyl-1-(methylsulfanyl)-2-nitroethen-1-amine |
| CAS | 61832-41-5 |
| Fórmula molecular | C4 H8 N2 O2 S |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | (EZ)-N-Methyl-1-(methylsulphanyl)-2-nitroethen-1-amine, N-Methyl-1-methylthio-2-nitroethenamine, Nizatidine Imp. B (EP), Ranitidine Hydrochloride Imp. K (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O2S/c1-5-4(9-2)3-6(7)8/h3,5H,1-2H3 |
| SMILES | CNC(=C[N+](=O)[O-])SC |
| Nombre IUPAC | N-metil-1-metilsulfanil-2-nitroetenamina |
| Peso molecular (g/mol) | 148.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0306 |