Learn More
N-Metil-(1-metil-1H-pirazol-5-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10357314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10357314 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10423214 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10357314 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62346CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 930111-04-9
Fórmula molecular C6H11N3
Peso molecular (g/mol) 125.18
Número MDL MFCD03419812
Clave InChI CHGIPIYKGPNYKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methylamine, methyl 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methyl amine, n-methyl 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, n,1-dimethyl-1h-pyrazole-5-methanamine, n-methyl-1-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, methyl 2-methylpyrazol-3-yl methyl amine, 1-methyl-5-methylamino methyl-1h-pyrazole, methyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylmethyl-amine, methyl 1-methylpyrazol-5-yl methyl amine, 1-methyl-5-methylamino methyl pyrazole
PubChem CID 7019426
SMILES CNCC1=CC=NN1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC metil[(1-metil-1H-pirazol-5-il)metil]amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.17
Porcentaje de pureza 97%