Learn More
n-metil-(1-metil-1h-indol-7-il)metilamina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10526154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10526154 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10002184 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10526154 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66946CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 709649-75-2
Fórmula molecular C11H14N2
Peso molecular (g/mol) 174.247
Número MDL MFCD11506353
Clave InChI JERMRTDADLXHSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 1-methylindol-7-yl methyl amine, n-methyl-1-1-methyl-1h-indol-7-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-1h-indol-7-yl methylamine, 1h-indole-7-methanamine, n,1-dimethyl, n-methyl-1-1-methyl-1h-indol-7-yl methanamine, 1h-indole-7-methanamine,n,1-dimethyl, methyl-1-methyl-1h-indol-7-ylmethyl amine, 7-methylamino methyl-1-methyl-1h-indole, methyl 1-methyl-1h-indol-7-yl methyl amine
PubChem CID 33589520
Nombre IUPAC N-metil-1-(1-metilindol-7-il)metanamina
SMILES CNCC1=CC=CC2=C1N(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(1-methyl-1H-indol-7-yl)methylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.25
Porcentaje de pureza 90%