Learn More
N-metil-1-L-fenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-1-L-phenylalanine |
| CAS | 2566-30-5 |
| Fórmula molecular | C10H13NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-(Methylamino)-3-phenylpropanoate, (S)-2-(Methylamino)-3-phenylpropanoic Acid, (S)-2-Methylamino-3-phenylpropionic Acid, (S)-N-Methylphenylalanine, L-N-Methylphenylalanine, N-Methylphenylalanine, Nalpha-Methyl-L-phenylalanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c1-11-9(10(12)13)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9,11H,7H2,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CN[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(metilamino)-3-fenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 179.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0946 |