Learn More
N-metil-1-(4-nitrofenil)metanosulfonamida, Mikromol™
Descripción
N-metil-1-(4-nitrofenil)metanosulfonamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-1-(4-nitrophenyl)methanesulfonamide |
| CAS | 85952-29-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Methyl-1-(4-nitrophenyl)methanesulfonamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H10 N2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenemethanesulfonamide, N-methyl-4-nitro-, N-Methyl-4-nitrobenzenemethanesulfonamide, 1-(4-Nitrophenyl)-N-methylmethanesulfonamide, 4-(((Methylamino)sulfonyl)methyl)nitrobenzene, N-Methyl-1-(4-nitrophenyl)methanesulfonamide, Sumatriptan nitrosulphonamide, GR 40916X |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O4S/c1-9-15(13,14)6-7-2-4-8(5-3-7)10(11)12/h2-5,9H,6H2,1H3 |
| SMILES | CNS(=O)(=O)Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-metil-1-(4-nitrofenil)metanosulfonamida |
| Mostrar más |