Learn More
N-Metil-1,3-propanediamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-1,3-propanediamine |
| CAS | 6291-84-5 |
| Fórmula molecular | C4H12N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (3-Aminopropyl)methylamine, 1-(N-Methylamino)-3-aminopropane, 1-Amino-3-(methylamino)propane, 3-(Methylamino)-1-propylamine, 3-(Methylamino)propylamine, 3-Amino-1-(methylamino)propane, Koei 3306, Methylaminopropylamine, N-(3-Aminopropyl)-N-methylamine, N-(3-Aminopropyl)methylamine, N-Methyl-1,3-diaminopropane, N-Methyl-1,3-propylenediamine, N-Methylpropylylenediamine, N-Methyltrimethylenediamine, N1-Methylpropane-1,3-diamine, NSC 8160, 1,3-Propanediamine, N-methyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), N1-Methyl-1,3-propanediamine, N-Methylpropylenediamine, N1-Methyl-1,3-propanediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CNCCCN |
| Nombre IUPAC | N'-metilpropano-1,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 88.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.1 |