Learn More
N-Metil-1,3-propanodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490927 100 g 100 g
11400937 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23319.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6291-84-5 | C4H12N2 | 88.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6291-84-5
Fórmula molecular C4H12N2
Peso molecular (g/mol) 88.154
Número MDL MFCD00008209
Clave InChI QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-1,3-propanediamine, n-methyl-1,3-diaminopropane, 3-methylamino propylamine, 1,3-propanediamine, n-methyl, n-methylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl methylamine, n-methyltrimethylenediamine, 3-aminopropylmethylamine, n-methyl-1,3-propylenediamine, 1-amino-3-methylamino propane
PubChem CID 80511
Nombre IUPAC N'-metilpropano-1,3-diamina
SMILES CNCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-1,3-propanediamine
Punto de fusión -72°C
Punto de ebullición 139°C to 141°C
Temperatura de inflamación 35°C (96°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN2734
Beilstein 878143
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99%