Learn More
N-Metil-1,2-fenilenodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10618360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10618360 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10311670 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10618360 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434230050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4760-34-3 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4760-34-3
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00192314
Clave InChI RPKCLSMBVQLWIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n1-methylbenzene-1,2-diamine, n-methyl-o-phenylenediamine, n-methylbenzene-1,2-diamine, 1,2-benzenediamine, n-methyl, n-methyl-1,2-phenylenediamine, n-methyl-1,2-benzenediamine, 2-amino-n-methylaniline, n-methyl-2-phenylenediamine, 2-methylamino aniline, unii-roi30fpr50
PubChem CID 78498
Nombre IUPAC 2-N-metilbenceno-1,2-diamina
SMILES CNC1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-1, 2-phenylenediamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 22°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.0750g/mL
Punto de ebullición 123°C to 124°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.075
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methyl-1,2-phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.