Learn More
n-metil-[1-(2-furilmetil)piperid-4-il]metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10225994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10225994 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10153274 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10225994 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC68546DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 934570-57-7
Fórmula molecular C12H20N2O
Peso molecular (g/mol) 208.31
Número MDL MFCD09966159
Clave InChI LISJAFHYRUEIGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-1-2-furylmethyl piperid-4-yl methylamine, n-1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methyl-n-methylamine, 1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methyl methyl amine, 1-2-furylmethyl 4-piperidyl methyl methylamine, 1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl methyl methyl amine, 1-1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl-n-methylmethanamine, 1-1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 42556092
SMILES CNCC1CCN(CC2=CC=CO2)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-[1-(2-furylmethyl)piperid-4-yl]methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ({1-[(furan-2-il)metil]piperidin-4-il}metil)(metil)amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.3
Porcentaje de pureza 97%