Learn More
N-metil-1,2,4-triazolindiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-1,2,4-triazolinedione |
| CAS | 13274-43-6 |
| Fórmula molecular | C3 H3 N3 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione, 4-Methyl-1,2,4-triazolinedione, 4-Methyl-3H-1,2,4-triazole-3,5(4H)-dione, 4-Methyl-4H-1,2,4-triazole-3,5-dione, N-Methyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione, N-Methyl-1,3,4-triazoline-2,5-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3N3O2/c1-6-2(7)4-5-3(6)8/h1H3 |
| SMILES | CN1C(=O)N=NC1=O |
| Nombre IUPAC | 4-metil-1,2,4-triazol-3,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 113.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.0225 |