Learn More
N-metoxisuccinil-Ala-Ala-Pro-Val p-nitroanilida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val p-Nitroanilide |
| CAS | 70967-90-7 |
| Fórmula molecular | C27H38N6O9 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-pNA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H38N6O9/c1-15(2)23(26(38)30-18-8-10-19(11-9-18)33(40)41)31-25(37)20-7-6-14-32(20)27(39)17(4)29-24(36)16(3)28-21(34)12-13-22(35)42-5/h8-11,15-17,20,23H,6-7,12-14H2,1-5H3,(H,28,34)(H,29,36)(H,30,38)(H,31,37)/t16-,17-,20-,23-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)CCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-3-metil-1-(4-nitroanilino)-1-oxobutan-2-il]carbamoil]pirrolidin-1-il]-1-oxopropan-2-il]amino]-1-oxopropan-2-il]amino]-4-oxobutanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 590.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 590.27 |