Learn More
N-(Metoximetil)-N-(trimetilsililmetil)bencilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10337571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10337571 5 g Frasco de vidrio 5 g
15722166 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10337571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 344300050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93102-05-7 | C13H23NOSi | 237.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93102-05-7
Fórmula molecular C13H23NOSi
Peso molecular (g/mol) 237.42
Número MDL MFCD00674005
Clave InChI RPZAAFUKDPKTKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl benzylamine, n-benzyl-1-methoxy-n-trimethylsilyl methyl methanamine, benzyl methoxymethyl trimethylsilyl methyl amine, benzyl-methoxymethyl-trimethylsilanylmethyl-amine, n-benzyl-n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethylamine, n-benzyl-n-methoxymethyl trimethylsilylmethylamine, n-methoxymethyl phenyl-n-trimethylsilyl methyl methanamine, n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl phenyl, n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl-benzylamine
PubChem CID 353442
Nombre IUPAC N-(metoximetil)-1-fenil-N-(trimetilsililmetil)metanamina
SMILES COCN(CC1=CC=CC=C1)C[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9280g/mL
Análisis elemental 95% min.
Punto de ebullición 76°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2N(CH2OCH3)CH2Si(CH3)3
Índice de refracción 1.4915 to 1.4935
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.928
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.42
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.