Learn More
N-(Metoximetil)-N-[(trimetilsilil)metil]bencenometanamina (> 90%), CTR
Código de producto. 30465694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465694 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30465694 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26462025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]benzenemethanamine
CAS 93102-05-7
Fórmula molecular C13H23NOSi
Cantidad 25 g
Sinónimo (Benzyl)(methoxymethyl)(trimethylsilanylmethyl)amine, (Benzyl)(methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]amine, N-(Methoxymethyl)(phenyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]methanamine, N-(Methoxymethyl)-N-(phenylmethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]amine, N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)-N-benzylamine, N-(Methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]benzenemethanamine, N-Benzyl-1-methoxy-N-[(trimethylsilyl)methyl]methanamine, N-Benzyl-N-(methoxymethyl)trimethylsilylmethylamine, N-Benzyl-N-methoxymethyl-N-[(trimethylsilyl)methyl]amine, NSC 601818, [(Methyloxy)methyl](phenylmethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine, [(N-Benzyl-N-methoxymethylamino)methyl]trimethylsilane
Fórmula InChI InChI=1S/C13H23NOSi/c1-15-11-14(12-16(2,3)4)10-13-8-6-5-7-9-13/h5-9H,10-12H2,1-4H3
SMILES COCN(Cc1ccccc1)C[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC N-(metoximetil)-1-fenil-N-(trimetilsililmetil)metanamina
Peso molecular (g/mol) 237.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1549