Learn More
Maleimida N-(Metoxicarbonil), TRC
Código de producto. 30482949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482949 1 g 1 g
30480678 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30482949 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2613001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55750-48-6
Fórmula molecular C6 H5 N O4
Peso molecular (g/mol) 155.11
Nombre IUPAC Metil 2,5-dioxopirrol-1-carboxilato
SMILES COC(=O)N1C(=O)C=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Methoxycarbonyl) Maleimide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO4/c1-11-6(10)7-4(8)2-3-5(7)9/h2-3H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0219