Learn More
N-(Metoxicarbonil)-L-tert-leucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Methoxycarbonyl)-L-tert-leucine |
| CAS | 162537-11-3 |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O4 |
| Sinónimo | L-Valine, N-(methoxycarbonyl)-3-methyl-, (2S)-2-[(Methoxycarbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanoic acid, (S)-2-(Methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid, N-(Methoxycarbonyl)-L-tert-leucine, Atazanavir RC A (USP), Atazanavir Sulfate RC A (USP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)5(6(10)11)9-7(12)13-4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)N[C@H](C(=O)O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-(metoxicarbonilamino)-3,3-dimetilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 189.21 |
| Cantidad | 500 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.1001 |
| Mostrar más |