Learn More
N-Metoxicarbonil-L-terc-leucina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457477 25 g 25 g
15437477 1 g 1 g
15447477 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15457477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35148.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 162537-11-3 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
The coupling of the two key intermediates, N-(methoxycarbonyl)-l-tert-leucine acylated benzyl hydrazine and chloromethyl ketone, via an S N 2 reaction furnished the amino ketone in high yield under our optimized conditions in practical synthesis of the HIV Protease Inhibitor Atazanavir via a Highly diastereoselective Reduction Approach.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Bajo nuestras condiciones optimizadas en la síntesis práctica del inhibidor de la VIH proteasa atazanavir desde un enfoque de reducción altamente diastereoselectiva, el acoplamiento de los dos intermedios clave, la hidrazina de butilo acilado con N-(metoxicarbonil)-l-terc-leucina y la cetona clorometílica, mediante una reacción S N 2 proporcionó la cetona de amino de alto rendimiento.
Solubilidad
Soluble en acetato de etilo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162537-11-3
Fórmula molecular C8H15NO4
Peso molecular (g/mol) 189.21
Número MDL MFCD07778455
Clave InChI NWPRXAIYBULIEI-MLHKIVSYNA-N
Sinónimo methoxycarbonyl-l-tert-leucine, n-methoxycarbonyl-l-tert-leucine, s-2-methoxycarbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, s-n-methoxycarbonyl-tert-leucine, n-methoxycarbonyl-3-methyl-l-valine, l-valine, n-methoxycarbonyl-3-methyl, 2s-2-methoxycarbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, s-2-methoxycarbonylamino-3,3-dimethylbutanoic acid, moc-l-tert-leucine
PubChem CID 11263950
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(metoxicarbonilamino)-3,3-dimetilbutanoico
SMILES COC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methoxycarbonyl-L-tert-leucine
Punto de fusión 107°C to 110°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in ethyl acetate and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 98%