Learn More
Éster 5-etílico del ácido N-(metoxicarbonil)-L-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Methoxycarbonyl)-L-glutamic Acid 5-Ethyl Ester |
| CAS | 148073-31-8 |
| Fórmula molecular | C9H15NO6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (S)-5-Ethoxy-2-((methoxycarbonyl)amino)-5-oxopentanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO6/c1-3-16-7(11)5-4-6(8(12)13)10-9(14)15-2/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,10,14)(H,12,13)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)CC[C@H](NC(=O)OC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-5-etoxi-2-(metoxicarbonilamino)-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 233.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.0899 |