Learn More
N-Metoxicarbonilo Dabigatrán Éster Etílico, TRC
Código de producto. 30473053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473053 1 mg 1 miligramo
30466971 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30473053 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2263151MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 211914-96-4
Fórmula molecular C29H31N7O5
Peso molecular (g/mol) 557.6
Sinónimo N-[[2-[[[4-[Imino[(methoxycarbonyl)amino]methyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-beta-alanine Ethyl Ester, Ethyl 3-(2-(((4-(N-(Methoxycarbonyl)carbamimidoyl)phenyl)amino)methyl)-1-methyl-N-(pyridin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxamido)propanoate
Nombre IUPAC etil 3-[[2-[[4-(N-metoxicarbonilcarbamimidil)anilino]metil]-1-metilbenzimidazol-5-carbonil]-piridina-2-ilamino]propanoato
SMILES CCOC(=O)CCN(C(=O)c1ccc2c(c1)nc(CNc3ccc(cc3)C(=N)NC(=O)OC)n2C)c4ccccn4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methoxycarbonyl Dabigatran Ethyl Ester
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H31N7O5/c1-4-41-26(37)14-16-36(24-7-5-6-15-31-24)28(38)20-10-13-23-22(17-20)33-25(35(23)2)18-32-21-11-8-19(9-12-21)27(30)34-29(39)40-3/h5-13,15,17,32H,4,14,16,18H2,1-3H3,(H2,30,34,39)
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.2387