Learn More
N-(Metoxicarbonil)-3-metil-D-valina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Methoxycarbonyl)-3-Methyl-D-Valine |
| CAS | 1191091-65-2 |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (R)-Atazanavir Related Compound A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)5(6(10)11)9-7(12)13-4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)N[C@@H](C(=O)O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-(metaxicarbonilamino)-3,3-ácido dimetilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 189.209 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.1 |