Learn More
N-metoxiacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methoxyacetamide |
| CAS | 5806-90-6 |
| Fórmula molecular | C3H7NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO2/c1-3(5)4-6-2/h1-2H3,(H,4,5) |
| SMILES | CONC(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-metoxiacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 89.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 89.0477 |