Learn More
N-Metoxi-N-metilpropionamida, TRC
Código de producto. 30483726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483726 10 mg 10 miligramos
30483712 100 mg 100 miligramos
30478753 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483726 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27181810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104863-65-2
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Sinónimo N-Methyl-N-methoxypropanamide
Nombre IUPAC N-metoxi-N-metilpropanamida
SMILES CCC(=O)N(C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methoxy-N-methylpropionamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2/c1-4-5(7)6(2)8-3/h4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.079