Learn More
Cloruro de N-metoxi-N-metilcarbamoil, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10598283 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10598283 5 g Frasco de vidrio 5 g
10493253 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10598283 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378870050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 30289-28-2 | Molecular Formula: C3H6ClNO2 | Molecular Weight: 123.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30289-28-2
Fórmula molecular C3H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 123.54
Número MDL MFCD06658962
Clave InChI SHQJHXLWZDMQEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-209he9, methylmethoxycarbamoyl chloride, methoxy methyl carbamic chloride, n-methoxy-n-methylcarbamic chloride, n-methoxy-n-methylcarbamyl chloride, n-methyl-n-methoxycarbamyl chloride, carbamic chloride,n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methylcarbamic acid chloride
PubChem CID 2734926
Nombre IUPAC Cloruro de N-metoxi-N-metilcarbamoil
SMILES CON(C)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3ON(CH3)COCl
Índice de refracción 1.4420 to 1.444
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.54
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación