Learn More
N-metoxi-N-metilbutanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methoxy-N-methylbutanamide |
| CAS | 109480-78-6 |
| Fórmula molecular | C6H13NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-4-5-6(8)7(2)9-3/h4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCC(=O)N(C)OC |
| Nombre IUPAC | N-metoxi-N-metilbutanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 131.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0946 |