Learn More
N-metoxi-N-metilbenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methoxy-N-methylbenzamide |
| CAS | 6919-61-5 |
| Fórmula molecular | C9H11NO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c1-10(12-2)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3 |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1)N(C)OC |
| Nombre IUPAC | N-metoxi-N-metilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 165.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.08 |