Learn More
N-metoxi-N-metilbenzamida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11935551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11935551 5 g Frasco de vidrio 5 g
11945551 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11935551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436560050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 6919-61-5
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Clave InChI UKERDACREYXSIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-methoxybenzamide, benzamide, n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methyl-benzamide, methyl n-methylbenzohydroxamate, pubchem17496, acmc-1b5bp, n-methoxy-n-methylbenzamid, n-methoxy-n-methyl benzamide, ksc445c3n, n-methoxy-n-methylbenzamide
PubChem CID 569575
ChEBI CHEBI:59742
Nombre IUPAC N-metoxi-N-metilbenzamida
SMILES CN(C(=O)C1=CC=CC=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methoxy-N-methylbenzamide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 85°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación