Learn More
N-Metoxi-N-metilbenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400588 5 g 5 g
15410588 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54253.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6919-61-5 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6919-61-5
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Número MDL MFCD00075320
Clave InChI UKERDACREYXSIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-methoxybenzamide, benzamide, n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methyl-benzamide, methyl n-methylbenzohydroxamate, pubchem17496, acmc-1b5bp, n-methoxy-n-methylbenzamid, n-methoxy-n-methyl benzamide, ksc445c3n, n-methoxy-n-methylbenzamide
PubChem CID 569575
ChEBI CHEBI:59742
Nombre IUPAC N-metoxi-N-metilbenzamida
SMILES CN(C(=O)C1=CC=CC=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methoxy-N-methylbenzamide
Densidad 1.085
Punto de ebullición 70°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%