Learn More
N-metoxi-N-metilacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methoxy-N-methylacetamide |
| CAS | 78191-00-1 |
| Fórmula molecular | C4H9NO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | N-Methyl-N-methoxyacetamide, N,O-Dimethylacetohydroxamic Acid, N-Methoxy-N-methylacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(6)5(2)7-3/h1-3H3 |
| SMILES | CON(C)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-metoxi-N-metilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 103.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.0633 |