Learn More
N-Metoxi-N-metilacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10191092 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10191092 5 g Frasco de vidrio 5 g
10581984 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10191092 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 369310050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 78191-00-1 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78191-00-1
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.12
Número MDL MFCD00060098
Clave InChI OYVXVLSZQHSNDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-methoxyacetamide, acetamide, n-methoxy-n-methyl, n-methoxyl-n-methylacetamide, n-methoxy-n-methyl-acetamide, n-methoxy-n-methylacetamid, pubchem12775, acmc-209pdo, n-methoxy-n-methylacetamde, n-methoxy n-methylacetamide, n-methoxy-n-methyl acetamide
PubChem CID 537505
Nombre IUPAC N-metoxi-N-metilacetamida
SMILES CON(C)C(C)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Methoxy-N-methylacetamide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 152°C
Temperatura de inflamación 49°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CON(OCH3)CH3
Índice de refracción 1.4240 to 1.426
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Methoxy-N-methylacetamide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement