Learn More
N-Methoxy-N-metil-2-(trifenilfosforalideno)acetamida, TRC
Código de producto. 30474300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474300 500 mg 500 miligramos
30474900 100 mg 100 miligramos
30478664 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474300 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM337775500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129986-67-0
Fórmula molecular C22H22NO2P
Peso molecular (g/mol) 363.39
SMILES CON(C)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methoxy-N-methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22NO2P/c1-23(25-2)22(24)18-26(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,1-2H3