Learn More
N-metoxi-N,2,5,9-tetrametildeca-2,4,8-trienamida, TRC
Código de producto. 30480699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480699 50 mg 50 miligramos
30465700 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26558050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methoxy-N,2,5,9-tetramethyldeca-2,4,8-trienamide
CAS 2508008-05-5
Fórmula molecular C15H25NO2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H25NO2/c1-12(2)8-7-9-13(3)10-11-14(4)15(17)16(5)18-6/h8,10-11H,7,9H2,1-6H3
SMILES C/C(C)=C\CCC(C)=CC=C(C)C(N(OC)C)=O
Nombre IUPAC N-metoxi-N,2,5,9-tetrametildeca-2,4,8-trienamida
Peso molecular (g/mol) 251.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.19