Learn More
N-metoxi-N,2,5,9-tetrametildeca-2,4,8-trienamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methoxy-N,2,5,9-tetramethyldeca-2,4,8-trienamide |
| CAS | 2508008-05-5 |
| Fórmula molecular | C15H25NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H25NO2/c1-12(2)8-7-9-13(3)10-11-14(4)15(17)16(5)18-6/h8,10-11H,7,9H2,1-6H3 |
| SMILES | C/C(C)=C\CCC(C)=CC=C(C)C(N(OC)C)=O |
| Nombre IUPAC | N-metoxi-N,2,5,9-tetrametildeca-2,4,8-trienamida |
| Peso molecular (g/mol) | 251.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.19 |