Learn More
N-metoxi-N,2,5,9-tetrametildeca-2,4,8-trienamida, TRC
Código de producto. 30471280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471280 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30471280 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM265580250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methoxy-N,2,5,9-tetramethyldeca-2,4,8-trienamide
CAS 2508008-05-5
Fórmula molecular C15H25NO2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H25NO2/c1-12(2)8-7-9-13(3)10-11-14(4)15(17)16(5)18-6/h8,10-11H,7,9H2,1-6H3
SMILES C/C(C)=C\CCC(C)=CC=C(C)C(N(OC)C)=O
Nombre IUPAC N-metoxi-N,2,5,9-tetrametildeca-2,4,8-trienamida
Peso molecular (g/mol) 251.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.19