Learn More
N-metacriloil-L-prolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methacryloyl-L-proline |
| CAS | 51161-88-7 |
| Fórmula molecular | C9H13NO3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-Methacryloyl-L-proline, 1-(2-Methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-L-proline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO3/c1-6(2)8(11)10-5-3-4-7(10)9(12)13/h7H,1,3-5H2,2H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(O)[C@H]1N(C(C(C)=C)=O)CCC1 |
| Nombre IUPAC | metacriloil-L-prolina |
| Peso molecular (g/mol) | 183.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.09 |