Learn More
N-mesildronedarona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Mesyldronedarone |
| CAS | 141626-57-5 |
| Fórmula molecular | C32H46N2O7S2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | N-[2-Butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]-N-(methylsulfonyl)-methanesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H46N2O7S2/c1-6-9-13-30-31(28-24-26(16-19-29(28)41-30)34(42(4,36)37)43(5,38)39)32(35)25-14-17-27(18-15-25)40-23-12-22-33(20-10-7-2)21-11-8-3/h14-19,24H,6-13,20-23H2,1-5H3 |
| SMILES | CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccc(cc23)N(S(=O)(=O)C)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[2-butil-3-[4-[3-(dibutilamino)propoxi]benzoil]-1-benzofuran-5-il]-N-metilsulfonilmetanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 634.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 634.2746 |