Learn More
N-Maleimidometanol, TRC
Código de producto. 30011861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011861 100 mg 100 miligramos
30006052 1 g 1 g
30005765 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011861 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM138675100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5063-96-7
Fórmula molecular C5 H5 N O3
Peso molecular (g/mol) 127.1
Nombre IUPAC 1-(hidroximetil)pirol-2,5-diona
SMILES OCN1C(=O)C=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Maleimidomethanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5NO3/c7-3-6-4(8)1-2-5(6)9/h1-2,7H,3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0269