Learn More
Ácido NM-tolilftalámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Duraset (N-m-t) |
| CAS | 85-72-3 |
| Fórmula molecular | C15 H13 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO3/c1-10-5-4-6-11(9-10)16-14(17)12-7-2-3-8-13(12)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,16,17)(H,18,19) |
| SMILES | Cc1cccc(NC(=O)c2ccccc2C(=O)O)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(3-metilfenil)carbamoil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 255.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.0895 |