Learn More
N-laurildietanolamina, TRC
Código de producto. 30470840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30470840 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30470840 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL178770100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Lauryldiethanolamine
CAS 1541-67-9
Fórmula molecular C16 H35 N O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2,2'-(Dodecylimino)bisethanol, Ethanol, 2,2'-(dodecylimino)di- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-(Dodecylimino)diethanol, 2,2'-(Laurylimino)diethanol, Bis(2-hydroxyethyl)dodecylamine, Bis(2-hydroxyethyl)laurylamine, Bis(hydroxyethyl)dodecylamine, Bis(β-hydroxyethyl)laurylamine, Dodecylbis(2-hydroxyethyl)amine, Dodecylbis(hydroxyethyl)amine, Dodecyldiethanolamine, Dodecyldiethoxylamine, Elest EA, Fentacare 1202, Lauryldiethanolamine, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)dodecylamine, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)lauramine, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)laurylamine, N,N-Bis(hydroxyethyl)dodecanamine, N,N-Bis(hydroxyethyl)laurylamine, N,N-Di(hydroxyethyl)laurylamine, N,N-Dihydroxyethyl-1-Dodecanamine, N-Dodecyldiethanolamine, N-Lauryl-N,N-diethanolamine, NSC 525737, TB 128K
Fórmula InChI InChI=1S/C16H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17(13-15-18)14-16-19/h18-19H,2-16H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCN(CCO)CCO
Nombre IUPAC 2-[butil(2-hidroxietil)amino]etanol
Peso molecular (g/mol) 273.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.2668