Learn More
N-lauroilsarcosina, TRC
Código de producto. 30473434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30473434 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30473434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1850081G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Lauroylsarcosine
CAS 97-78-9
Fórmula molecular C15H29NO3
Cantidad 1 g
Sinónimo N-Methyl-N-(1-oxododecyl)glycine, Crodasinic L, Hamposyl L, Lauroylsarcosinate, Lauroylsarcosine, Maprosyl L, N-Dodecanoyl-N-methylglycine, N-Dodecanoylsarcosinate, N-Dodecanoylsarcosine, N-Lauroyl-N-methylaminoacetic Acid, N-Lauroyl-N-methylglycine, N-Laurylsarcosine, NSC 96994, Nikkol Sarcosinate LH, Sarcosinate LH, Sarcosyl L, Sarkosyl L, Soypon SLA
Fórmula InChI InChI=1S/C15H29NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19)
SMILES OC(CN(C)C(CCCCCCCCCCC)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 271.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.2147