Learn More
Sal sódica de N-lauroilsarcosina, ultrapura, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456649 50 g 50 g
15466649 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64928.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-16-6
Fórmula molecular C15H28NNaO3
Peso molecular (g/mol) 293.38
Número MDL MFCD00042728
Clave InChI KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
PubChem CID 23668817
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Lauroylsarcosine sodium salt
Punto de fusión 44°C to 47°C
Color Blanco
Notas de grado de pureza Ultrapure
Cantidad 50 g
Beilstein 5322974
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,4368
Información de solubilidad Soluble in water
Nombre IUPAC sodio; 2-[dodecanoil(metil)amino]acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.39
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Lauroylsarcosine sodium salt, ultrapure
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Lauroylsarcosine sodium salt