Learn More
Sal sódica de N-lauroilsarcosina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11466471 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466471 250 g 250 g
11446471 50 g -
11456471 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466471 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219400883
CAS 137-16-6
Fórmula molecular C15H28NNaO3
Peso molecular (g/mol) 293.38
Número MDL MFCD00042728
Clave InChI KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
PubChem CID 23668817
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Lauroylsarcosine Sodium Salt
Nombre de nota Molecular biology reagent
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >95.5%
Cantidad 250 g
Nombre IUPAC sodio; 2-[dodecanoil(metil)amino]acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.4
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cetyltrimethylammonium Bromide, molecular biology reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: cetrimonium bromide