Learn More
Sal sódica de N-lauroilsarcosina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11446471 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446471 50 g -
11456471 100 g -
11466471 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446471 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219400850
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 137-16-6
Fórmula molecular C15H28NNaO3
Peso molecular (g/mol) 293.38
Número MDL MFCD00042728
Clave InChI KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
PubChem CID 23668817
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Spécification
Nombre del producto químico o material N-Lauroylsarcosine Sodium Salt
Nombre de nota Molecular biology reagent
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >95.5%
Cantidad 50 g
Nombre IUPAC 2-(N-metildodecanamido)acetato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.4
Forma física Powder
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.