Especificaciones
| CAS | 137-16-6 |
| Fórmula molecular | C15H28NNaO3 |
| Número MDL | MFCD00042728 |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30 |
| Clave InChI | KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O |
| Nombre IUPAC | 2-(N-metildodecanamido)acetato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 293.38 |
| PubChem CID | 23668817 |